Przejdź do
48795
Manganese(II) chloride 0.1 M solution
Synonim(y):
Manganese(II) chloride solution, Additive Screening Solution 26/Kit-No 78374
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.84
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Application
Manganese(II) chloride 0.1 M solution has been used:
  • as a component of reprogramming media for culturing mouse neonatal tail-tip fibroblasts[1]
  • in the mutagenesis of WT clone by error-prone polymerase chain reaction (PCR)[2]
  • as a standard in isothermal titration calorimetry and differential scanning calorimetry[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M17874509958.05930
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
-
density
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.977 g/cm3 at 25 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)