Przejdź do
8.05223
p-Cresol
for synthesis
Synonim(y):
p-Cresol, 4-Hydroxytoluene, 4-Methylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
234,75 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-398-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
202.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.06 hPa ( 20 °C)
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.06 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
555 °C
potency
207 mg/kg LD50, oral (Rat), 301 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
202.5 °C/1013 hPa
mp
31.0-35.0 °C
transition temp
flash point 86 °C
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
o-Cresol (GC, area%): ≤ 0.5 % (a/a)
m-Cresol (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.096928.022958.20788
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
autoignition temp.
555 °C
autoignition temp.
555 °C
autoignition temp.
590 °C
autoignition temp.
-
vapor pressure
0.06 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.24 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
20 hPa ( 65 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
805223100104027269043520
805223010104027269043544
805223050104027269043537