Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł 832,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(CH3)C6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
209-665-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
20 hPa ( 65 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
169-171 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
transition temp
flash point 48 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CCC(CC1)C
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Metylocykloheksanon
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?