Przejdź do
8.09692
o-Cresol
for synthesis
Synonim(y):
o-Cresol, 2-Hydroxytoluene, 2-Methylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(CH3)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-423-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
191-192 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.24 hPa ( 20 °C)
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.24 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
555 °C
potency
121 mg/kg LD50, oral (Rat), 890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
191-192 °C/1013 hPa
mp
31 °C
transition temp
flash point 81 °C
solubility
20 g/L
density
1.046 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
Oc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Cresol can be used as a starting material to synthesize:
  • Carvacrol by alkylation reaction with propylene or isopropyl alcohol in the presence of Zr/mesoporous silica as a catalyst.
  • Polyisobutylenes by selective cationic polymerization of isobutylene using AlCl3 as a catalyst.
  • Poly(o-cresol) via oxidative coupling polymerization reaction in the presence of substituted pyridine/CuCl catalysts.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.052238.02295C85700
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
3.9 g/L
solubility
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid or liquid
autoignition temp.
555 °C
autoignition temp.
555 °C
autoignition temp.
590 °C
autoignition temp.
1110 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Cresol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of carvacrol by Friedel-Crafts alkylation of o-cresol with isopropanol using superacidic catalyst UDCaT-5
Yadav GD and Kamble SB
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84(10) (2009)
Synthesis of carvacrol by Friedel-Crafts alkylation of o-cresol with isopropanol using superacidic catalyst UDCaT-5
Yadav GD and Kamble SB
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84(10) (2009)
Synthesis of highly reactive polyisobutylene by selective polymerization with o-cresol/AlCl3 initiating system
Zhang LB, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 23(3) (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
809692100004022536402222
809692250004022536402239
809692050004022536402215
809692010004022536402208
Questions
  1. Hello, Is it possible to get o-cresol in liqudi form?
    1 answer
    1. While the physical form of this product is not a specification, the material may present as a liquid or a solid. The melting point of this compound is approximately 31°C, gentle warming will re-liquify the product without harming the quality.
      There are other o-Cresol product options available that report the physical form on a lot-specific basis. This information is available in the product Certificate of Analysis. Please see the following links to review these products:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/c85700
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w348007
      Please see the links below to review a sample or lot-specific Certificate for each item listed above. It is recommended to preview a Certificate of Analysis for current lots in stock, before purchasing either product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/c85700#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w348007#product-documentation