Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(OH)C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
204-599-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
450 °C
potency
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116 °C
transition temp
flash point 174 °C
solubility
13.8 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% (GC) | assay - |
| solubility 13.8 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200, 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.17 g/cm3 at 20 °C | density - |
| form powder | form powder | form liquid | form solid |
| mp 116 °C | mp 152-156 °C | mp -7 °C | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-hydroksybenzaldehyd
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
345.2 °F
flash_point_c
174 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8045360100 | 04022536385389 |
| 8045360250 | 04022536385396 |
| 8045365000 | 04022536889689 |