Przejdź do
8.20475
3,4-dihydroksybenzaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3,4-(OH)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
205-377-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
152-156 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
InChI key
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-dihydroksybenzaldehyd
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)