Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 115,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
115,00 zł
vapor pressure
0.79 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
520 mg/kg LD50, oral (Rat), 3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C in H2O)
mp
-7 °C
transition temp
flash point 78 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.167
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 300 |
| density 1.17 g/cm3 at 20 °C | density 1.146 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density - |
| mp -7 °C | mp 1-2 °C (lit.) | mp 116 °C | mp 152-156 °C |
| form liquid | form - | form powder | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8006400250 | 04022536361222 |
| 8006401000 | 04022536361239 |
| 8006400005 | 04022536361215 |
| 8006409025 | 04027269212575 |