Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
Informacje o tej pozycji
250,00 zł
Quality Level
form
powder
bp
123-125 °C/31 hPa
mp
55-58 °C
transition temp
flash point 108 °C
density
1.85 g/cm3
bulk density
670 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI key
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 55-58 °C | mp 71-76 °C | mp 183 °C (decomposition) | mp 68-71 °C |
| form powder | form powder | form powder | form crystals |
| density 1.85 g/cm3 | density - | density - | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| bp 123-125 °C/31 hPa | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-bromobenzaldehyd
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8041460100 | 04027269152000 |
| 8041460010 | 04022536384061 |