Merck
702390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
123,00 zł
5 G
380,10 zł
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
123,00 zł
5 G
380,10 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
71-76 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
XNHKTMIWQCNZST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)