Przejdź do
185396
Tetrahydrofurfuryl alcohol
99%
Synonim(y):
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
127,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39150702
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-625-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102723
Assay:
99%
Form:
liquid
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.3 mmHg ( 39 °C)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
9.7 %
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
solubility
acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrahydrofurfuryl alcohol undergoes chemoselective hydrogenolysis catalyzed by Rh/SiO2 modified with ReOx species to yield 1,5-pentanediol. It undergoes lanthanum-mediated Michael-type addition reaction with maleate to form alkoxybutanedioic acid.
Application
Tetrahydrofurfuryl alcohol was used as refractive-index matching solvent to ensure hard sphere suspension of silica particles for rheological measurements.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T12653W305618185930
description
99%
description
98%
description
≥98%
description
98%
assay
99%
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
solubility
benzene: miscible(lit.), acetone: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), water: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
diethyl ether: very soluble, water: miscible, benzene: soluble, chloroform: soluble, alcohol: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
bp
178 °C (lit.)
bp
178 °C (lit.)
bp
178 °C (lit.)
bp
170 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofurfuryl alcohol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
97-99-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?