Przejdź do
8.03559
Dibenzosuberon
for synthesis
Synonim(y):
10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-on
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
214-912-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
potency
2511 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
191-194 °C/7 hPa
mp
31-34 °C
transition temp
flash point 200 °C
solubility
0.03 g/L
density
1.16 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChI key
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D31737D31729BP858
Dibenzosuberone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP858
Dibenzosuberone
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
0.03 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
crystals
form
powder
form
solid
form
-
density
1.16 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
31-34 °C
mp
87-88 °C (lit.)
mp
122.5-124 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzosuberon
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803559005004022536382265