Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł 246,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 929,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-737-3
Beilstein/REAXYS Number:
743171
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
246,00 zł
Cena katalogowa328,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
87-88 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
InChI key
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 87-88 °C (lit.) | mp 122.5-124 °C (lit.) | mp 32-34 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form - |
| functional group ketone | functional group hydroxyl | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?