Merck
D31729
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberenol
Synonim(y):
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, NSC 84190
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
mp
122.5-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
Klucz InChI
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
  • Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
  • Pauson-Khand reaction mechanism studies
  • Mapping the active site of aziridination catalysts
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3