Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
113,00 zł
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
395 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.1-11.4 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
180-182 °C/1013 hPa
mp
18-20 °C
transition temp
flash point 96 °C (DIN 51758)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 180-182 °C/1013 hPa | bp 183-184 °C (lit.) | bp 203-204 °C (lit.) | bp 203-204 °C (lit.) |
| mp 18-20 °C | mp 25 °C (lit.) | mp - | mp -54 °C |
| density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.002 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.000 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8188011000 | 04022536446073 |
| 8188010250 | 04022536446066 |
| 8188010005 | 04022536446059 |
| 8188019010 | 04022536566276 |