Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 50,30 zł |
Informacje o tej pozycji
50,30 zł
vapor pressure
21.3 hPa ( 190 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
potency
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
175-177 °C/15 hPa
mp
72-75 °C
transition temp
flash point 120 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CC(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
InChI key
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥95.0% (silver nitrate titration) | assay 99% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| mp 72-75 °C | mp 563 °C | mp 65-67 °C (lit.) | mp 47-50 °C (lit.) |
| bp 175-177 °C/15 hPa | bp 1496 °C/1013 hPa | bp 297-298 °C (lit.) | bp 105-106 °C/1 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Difenyloacetonitryl
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8032590100 | 04022536380056 |