Przejdź do
B4856
Diphenylmethanol
99%
Synonim(y):
Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-033-8
Beilstein/REAXYS Number:
1424379
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI key
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Application
Diphenylmethanol is used in the carbene-catalyzed dynamic kinetic resolution of α,α-disubstituted carboxylic esters. It can also be used in the chiral resolution of free-base and Ni(II) porphyrinoid complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR20711051602Y0000887
Benzhydrol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1051602
Benzhydrol
description
99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
65-67 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
-
bp
297-298 °C (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
functional group
phenyl, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylmethanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?