Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
155 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-17.7 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
mp
-85 °C
transition temp
flash point 6 °C
density
0.895 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H](C(OC)OC)(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3/p+1
InChI key
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-O
General description
- Jako środek metylujący, DMF-DMA był stosowany w syntezie estrów metylowych z kwasów, eterów metylowych i tioeterów z fenoli i aromatycznych tioli.
- DMF-DMA był stosowany jako środek formujący do syntezy enamin z aktywnych metylenów i aktywnych grup metylowych oraz amidyn z amin i amidów lub tioamidów.
- Możliwe jest również wytwarzanie związków heterocyklicznych przy użyciu DMF-DMA poprzez cyklizację dwóch grup funkcyjnych.
Application
- W syntezie rusztowań spirooksindolowych i pirazolowych poprzez reakcję [3+2] cykloaddycji motywu pirazolowego opartego na olefinach z niedoborem elektronów.
- Jako odczynnik w syntezie enaminonów opartych na 3-acetylo-4-arylochinolinie pod wpływem promieniowania mikrofalowego.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.893 - 0.897
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description technical grade, 94% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| density 0.895 g/cm3 at 20 °C | density 0.897 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.897 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.859 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mp -85 °C | mp - | mp - | mp - |
| transition temp flash point 6 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetal dimetylowy N,N-dimetyloformamidu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
42.8 °F
flash_point_c
6 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?