B25606
N-Benzylmethylamine
97%
Synonim(y):
N-Methylbenzylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
tw
184-189 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Klucz InChI
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter