Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 156,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł |
Informacje o tej pozycji
156,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
potency
6500 mg/kg LD50, oral (Rat), 6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
190-196 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC)CCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.018 - 1.022
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form paste, viscous liquid (clear) |
| expl. lim. 1.6 % (v/v) | expl. lim. 1.8-12.2 % (v/v) | expl. lim. 0.7-5.9 % (v/v) | expl. lim. - |
| bp 190-196 °C/1013 hPa | bp 202 °C/1013 hPa | bp 226-234 °C/1013 hPa | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-77-3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8031281000 | 04022536378541 |
| 8031282500 | 04022536378558 |