Przejdź do
1193301
USP
Diethylene glycol monoethyl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 x 0.25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1736441
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.63 (vs air)
vapor pressure
0.12 mmHg ( 20 °C)
API family
diethylene glycol
expl. lim.
1.2 %, 135 °F, 23.5 %, 182 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Diethylene glycol monoethyl ether USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.03127W509043537616
grade
pharmaceutical primary standard
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
bp
202 °C (lit.)
bp
202 °C/1013 hPa
bp
202 °C (lit.)
bp
202 °C (lit.)
expl. lim.
1.2 %, 135 °F, 23.5 %, 182 °F
expl. lim.
1.8-12.2 % (v/v)
expl. lim.
1.2 %, 135 °F, 23.5 %, 182 °F
expl. lim.
1.2 %, 135 °F, 23.5 %, 182 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol monoethyl ether
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)