Kluczowe dokumenty
8.20959
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol dimethyl ether
for synthesis
Synonim(y):
Tetraethylene glycol dimethyl ether, Dimethyl tetraglycol, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ether
Wybierz wielkość
250 ML
252,00 zł
1 L
535,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
252,00 zł
1 L
535,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
205-594-7
NACRES:
NA.22
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
195 °C (DIN 51794)
siła działania
3850 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
0.8 % (v/v)
Lepkość kinematyczna
4.1 cSt(20 °C)
bp
272-277 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
temp. przejścia
flash point 141 °C
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CCOCCOC)CCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.012
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)