Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
Informacje o tej pozycji
331,00 zł
vapor pressure
65 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 2 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 138-140 °C/1013 hPa | bp - | bp 271 °C/1013 hPa | bp 122-126 °C/10 mmHg (lit.) |
| density 0.92 g/cm3 at 20 °C | density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 1.083 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8026680250 | 04022536375434 |
| 8026681000 | 04022536375441 |