Przejdź do
8.00238
Ethyl cinnamate
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl cinnamate, Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
271 °C/1013 hPa
mp
6-7 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChI key
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
284416W269808173282
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mp
6-7 °C
mp
-
mp
34-38 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
271 °C/1013 hPa
bp
247-248 °C (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800238025004022536357034