Merck
552852
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
6-Methyl-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-methyl-2-pyridinecarboxylate
Wybierz wielkość
25 G
581,00 zł
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
581,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cccc(C)n1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-6-4-5-7(2)10-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
FMSXHQBTRLUYHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)