Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
211-800-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.1 hPa
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
735 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
15 °C
transition temp
flash point 86 °C
solubility
5.4 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8-9H,1-7H2
InChI key
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.964 - 0.966
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.964 - 0.966
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (GC) | assay - | assay 98% | assay ≥99% |
| solubility 5.4 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 15 °C | mp - | mp - | mp 10-13 °C (lit.) |
| bp 209 °C/1013 hPa | bp - | bp 59-61 °C/43 mmHg (lit.) | bp 151 °C/740 mmHg (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
186.8 °F
flash_point_c
86 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8026610025 | 04022536375250 |