Merck
234931
Sigma-Aldrich
Allyl methacrylate
contains 50-185 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonim(y):
Cis-cyklooktano-1,2-diol
Wybierz wielkość
100 ML
281,00 zł
500 ML
425,00 zł
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
281,00 zł
500 ML
425,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Beilstein:
1747406
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
4.6 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
50-185 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
Klucz InChI
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Allyl methacrylate (AMA) is an acrylic monomer with two types of vinyl groups which include methacrylic and allylic based double bonds. It is mainly utilized as a cross-linking agent to increase the hardness of the base material. It also facilitates an improvement in the heat resistant property of the resin.[1][2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
94.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W H Siddiqui et al.
Drug and chemical toxicology, 5(2), 165-182 (1982-01-01)
A 28-day subchronic dermal toxicity of allyl methacrylate (AMA) was conducted in New Zealand white rabbits. Groups of six male and six female rabbits were treated with the test material at dose levels of 0, 25, 50 and 100 mg/kg/day
Kinetics of emulsion crosslinking polymerization and copolymerization of allyl methacrylate
Matsumoto A, et al.
European Polymer Journal, 35(8), 1509-1517 (1999)
Martin Meixner et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(3), 561-575 (2019-12-25)
Statically adsorbed or covalently coupled capillary coatings are of crucial importance in capillary electrophoresis-mass spectrometry for the separation of peptides and proteins. So far, published coating strategies and commercially available coated capillaries have a limited pH-stability so that the analysis
Huateng Li et al.
Journal of colloid and interface science, 584, 145-153 (2020-10-18)
Polymer photonic crystals have drawn a lot of interest due to cost-effective fabrication. Although tremendous efforts are tried, almost no large-size photonic crystal (PC) films can be obtained due to different kinds of reasons. The main issues are the tedious
Preparation and characterization of microencapsulated phase change materials with binary cores and poly (allyl methacrylate)(PALMA) shells used for thermo-regulated fibers
Huang M, et al.
Thermochimica Acta, 655, 262-268 (2017)
Questions
  1. What is the toluene content of 234931?
    1 answer
    1. any toluene content determination for this product is not done. It is only a MQ 200 product without an impurity profile. Theoretically, the product and our spec would allow up to 2.5% impurities, including toluene. Strictly for this product only 0.5% impurities is the limit allowed.