ciśnienie pary
16 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
151 °C/740 mmHg (lit.)
mp
10-13 °C (lit.)
gęstość
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2
Klucz InChI
WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?