Przejdź do
8.02482
Chlorek chromu(II)
for synthesis
Synonim(y):
Chromium(II) chloride, Chromium dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.90
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-163-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
823-825 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (oxidimetric): 89.0 - 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.180908.222661.00229
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
mp
823-825 °C
mp
1152 °C
mp
197 °C
mp
197 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek chromu(II)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802482001004022536373645