Przejdź do
1.00229
Tlenek chromu(VI)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Bezwodnik chromowy, trójtlenek chromu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
321,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.99
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-607-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric)
Form:
solid
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
loss
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.01%, K: ≤0.005%, N: ≤0.005%, Na: ≤0.2%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (jodometryczny): ≥ 99,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.01 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Na (sód): ≤ 0,2 %
Substancje wytrącane przez amoniak: ≤ 0,02 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 1,0 %.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
236470675644232653
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or flakes
form
(powder and or flakes)
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥98.0%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
impurities
≤0.01% insolubles
impurities
-
impurities
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
K: ≤0.005%, Na: ≤0.2%, Fe: ≤0.01%, N: ≤0.005%
cation traces
Fe, Al, Ba: ≤0.03%, Na: ≤0.2%
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek chromu(VI)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1333-82-0
CAS No.
CAS No.
1333-82-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)