Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 114,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
114,00 zł
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek chromu(VI)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1333-82-0
1333-82-0
1333-82-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?