Przejdź do
35840
Methyl dichloroacetate
≥98%
Synonim(y):
Dichloroacetic acid methyl ester, NSC 2882
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-146-8
Beilstein/REAXYS Number:
1747542
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ester
SMILES string
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
InChI key
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl dichloroacetate undergoes base-catalyzed condensation with aliphatic α-haloaldehydes. Chlorination of methyl dichloroacetate by using trifluoromethanesulfonyl chloride has been reported.
Application
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
  • Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
  • Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
  • Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
  • Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
  • Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
Methyl dichloroacetate may be used:
  • in the diastereoselctive synthesis of bicyclic chlorocyclopropane
  • as difunctional initiator during atom transfer radical polymerization of methyl or n-butyl acrylate
  • as reagent during CrCl2-induced olefination of aldehydes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
35820802413108413
description
≥98%
description
≥99.0% (GC)
description
for synthesis
description
99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
mp
−52 °C (lit.)
mp
-
mp
-33 °C
mp
−33 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.438
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
density
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl dichloroacetate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)