Przejdź do
8.02260
Kwas bromooctowy
for synthesis
Synonim(y):
Bromoacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
110,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.95
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-175-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.158 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
208 °C/1013 hPa
mp
46-49 °C
transition temp
flash point >112 °C
density
1.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCC(=O)O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kwasbromooctowy wywołuje uszkodzenie neurogenne w mózgu kurczaka: Badania te badają neurotoksyczne działanie kwasu bromooctowego, wykazując jego wpływ na stres oksydacyjny i szlaki zapalne u ptaków (Liu et al., 2022).
  • Opóźnione miejscowe oparzenia chemiczne po narażeniu skóry na kwas bromooctowy: Studium przypadku dokumentujące poważne skutki dermatologiczne po ekspozycji na kwas bromooctowy, zapewniające kluczowy wgląd w jego niebezpieczny charakter (Yeung et al., 2024).
  • Toksyczny wpływ kwasu bromooctowego na linię komórkową raka piersi MCF7: W badaniu tym zbadano cytotoksyczne działanie kwasu bromooctowego na komórki nowotworowe, z naciskiem na mechanizmy apoptozy indukowanej przez ten związek (Bahman et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.01636B56307901610
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
46-49 °C
mp
-38 °C
mp
47-49 °C (lit.)
mp
-
form
crystals
form
liquid
form
crystals
form
liquid
density
1.93 g/cm3 at 20 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.0264 g/mL
bp
208 °C/1013 hPa
bp
158-161 °C/1013 hPa
bp
208 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas bromooctowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802260025004022536372440
802260100004022536372457
802260000504022536372433