Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
385,00 zł
vapor pressure
4.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
158-161 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
transition temp
flash point 50 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCC(=O)OCC
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis and anticancer potential of thiazolidinone and thiadiazole derivatives: Ethyl bromoacetate was utilized in the synthesis of new thiazolidinone and thiadiazole derivatives, which were subsequently evaluated for their anticancer properties through molecular docking studies. This application highlights its role in the development of potential anticancer agents (Saeed et al., 2024).
- Development of pyrazolopyranopyrimidine derivatives: Research on the synthesis of novel pyrazolopyranopyrimidine derivatives involved ethyl bromoacetate, focusing on their structural and dynamic properties using crystallography, DFT calculations, and molecular dynamics simulations, contributing to the field of medicinal chemistry (Ait Elmachkouri et al., 2023).
- Eco-friendly insecticidal derivatives for olive pest control: Ethyl bromoacetate was employed in the design and synthesis of pyridine and thiazole derivatives aimed at providing eco-friendly insecticidal solutions for controlling olive pests, demonstrating its utility in agricultural chemistry (Elkanzi et al., 2023).
- DNA-compatible synthesis of thiazolidione derivatives: A study used ethyl bromoacetate in a DNA-compatible three-component annulation and Knoevenagel condensation process to synthesize thiazolidione derivatives, showcasing its versatility in complex organic syntheses (Wang et al., 2023).
- Accidental discovery of macrocycles: Ethyl bromoacetate played a role in the serendipitous discovery of new macrocycles containing amide, amino, and carbamate groups during a residue separation process, illustrating its potential in unexpected synthetic outcomes (Horita et al., 2023).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.500 - 1.510
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 158-161 °C/1013 hPa | bp - | bp 159 °C (lit.) | bp 159 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.50 g/cm3 at 20 °C | density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 1.506 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.506 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp -38 °C | mp -44 °C | mp - | mp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-36-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8016360250 | 04022536369044 |
| 8016361000 | 04022536369051 |