Przejdź do
8.02180
Dekanian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl decanoate, Ethyl caprate, Decanoic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
117,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-761-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 104 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.863 - 0.864
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.096378.0533407523
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
-20 °C
mp
-18--10 °C
mp
-2 °C
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
244-246 °C/1013 hPa
bp
>176.7 °C/1013 hPa
bp
272 °C/1013 hPa
bp
269 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dekanian etylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802180025004022536371917
802180000504022536371900