Przejdź do
1.09637
Dekanian metylu
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
Kaprynian metylu, ester metylowy kwasu kaprynowego, ester metylowy kwasu dekanowego
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-766-6
NACRES:
NA.24
MDL number:
Quality Level
form
liquid
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
>176.7 °C/1013 hPa
mp
-18--10 °C
transition temp
flash point 90 °C
solubility
0.0038 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,5
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21479W505501299030
mp
-18--10 °C
mp
−14-−11 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
bp
>176.7 °C/1013 hPa
bp
108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
transition temp
flash point 90 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
expl. lim.
0.7 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dekanian metylu
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
216607-800ML04061838774521
216607-100ML04061838252524
216607-4X25ML04061838774514
175501-4L04061838252159
801647100004022536369303
801647025004022536369297
801647902504022536774244
175501-100ML04061838752314
175501-4X25ML04061838252166
175501-1L04061838252142
175501-5ML04061838752321
109637000504022536116389