Przejdź do
8.20246
2-tert-butylo-4-metoksyfenol
for synthesis
Synonim(y):
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.24
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
246-563-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.33 hPa ( 105 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
transition temp
flash point 142.1 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong><strong>Użycie w układach barwników solwatochromowych:</strong></strong> 2-tert-butylo-4-metoksyfenol jest używany do syntezy 2-(tert-butylo)-4-metoksy-6-(naftaleno-1-yldiazenylo)fenolu) z diazotowaną naftyloaminą jako składnikiem diazowym, a także jest używany do produkcji nowego związku azowego (Uzan, 2023).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS001457447323251062
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
-
form
-
bp
263 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
mp
48-63 °C
mp
-
mp
99-102 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820246050004027269995881
820246010004022536454900