Przejdź do
8.01795
N-benzylomocznik
for synthesis
Synonim(y):
N-Benzylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
208-689-1
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
crystals
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
potency
4410 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
143-146 °C
solubility
17 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(Cc1ccccc1)C(=O)N
InChI
1S/C8H10N2O/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
InChI key
RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.418638.032068.18197
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥93.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
solubility
17 g/L
solubility
-
solubility
8 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
143-146 °C
mp
-57 °C
mp
-75 °C
mp
-
form
crystals
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801795010004022536370293