Przejdź do
8.01786
Bromobenzen
for synthesis
Synonim(y):
Bromek fenylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
117,00 zł
87,75 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.01
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-623-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
87,75 zł
Cena katalogowa117,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
565 °C
potency
2383 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.5-2.5 % (v/v)
bp
156 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point 51 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza wysokiej jakości nanokryształów perowskitu: Wykorzystanie bromobenzenu do alifatycznej substytucji nukleofilowej umożliwiło syntezę wysokiej jakości nanokryształów perowskitu bromku ołowiu cezu, które mają kluczowe znaczenie w zastosowaniach optoelektronicznych (Li et al., 2019).
  • Niekatalityczne bromowanie benzenu: Badanie to wykazało warunki niezbędne do niekatalitycznego bromowania benzenu w celu wytworzenia bromobenzenu, dostarczając cennych informacji dla przemysłowych procesów syntezy (Shernyukov et al., 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.494 - 1.496
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18631B577028.14658
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-31 °C
mp
394 °C
mp
−31 °C (lit.)
mp
498 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
4.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.474 g/mL at 25 °C, 1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.71 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
crystals
form
liquid
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromobenzen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801786902604022536370187
801786025004022536370163
801786100004022536370170
801786000504022536370156