Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 122,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
18 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5770,00 zł 4327,50 zł |
Informacje o tej pozycji
122,00 zł
vapor density
5.41 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 40 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1051 °F
expl. lim.
36.5 %
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.474 g/mL at 25 °C, 1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description ≥99.5% (GC) |
| assay 99% | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.491 g/mL at 25 °C (lit.), 1.474 g/mL at 25 °C | density 1.491 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 156 °C (lit.) | bp 156 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.559 (lit.) | refractive index n20/D 1.559 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromobenzene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?