Przejdź do
8.01776
Benzoina
for synthesis
Synonim(y):
Benzoin, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-331-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 136 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
10000 mg/kg LD50, oral (Rat), 8870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
344 °C/1023 hPa
mp
132-134 °C
transition temp
flash point 181 °C
solubility
0.3 g/L
density
1.31 g/cm3 at 20 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OC(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI key
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
399396479314B8703
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5%
assay
99%
assay
96%
bp
344 °C/1023 hPa
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.31 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
132-134 °C
mp
134-138 °C (lit.)
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
1.3 hPa ( 136 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801776025004022536370118
801776100004022536370125