Merck
399396
Sigma-Aldrich
Benzoin
purified by sublimation, ≥99.5%
Synonim(y):
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Wybierz wielkość
5 G
328,00 zł
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
328,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Beilstein:
391839
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
oczyszczone przez
sublimation
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Klucz InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Sarvesh Kumar et al.
Archiv der Pharmazie, 345(5), 368-377 (2011-12-23)
The interaction between leukocytes and the vascular endothelial cells (EC) via cellular adhesion molecules plays an important role in the pathogenesis of various inflammatory and autoimmune diseases. Small molecules that block these interactions have been targeted as potential therapeutic agents
Direct copper-catalyzed α-arylation of benzyl phenyl ketones with aryl iodides: route towards tamoxifen.
Grégory Danoun et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(51), 12815-12819 (2012-11-13)
Yankai Liu et al.
Organic letters, 14(5), 1310-1313 (2012-03-03)
Expanding upon the recently developed aminocatalytic asymmetric indole-2,3-quinodimethane strategy, a straightforward synthesis of structurally and stereochemically complex tetrahydrocarbazoles has been devised. The chemistry's complexity-generating power was further harnessed by designing a multicatalytic, one-pot Diels-Alder/benzoin reaction sequence to stereoselectively access trans-fused
Catalytic asymmetric cross-aza-benzoin reactions of aliphatic aldehydes with N-Boc-protected imines.
Daniel A DiRocco et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(24), 5904-5906 (2012-05-09)
Jun He et al.
Electrophoresis, 32(10), 1164-1175 (2011-04-19)
In the present work we report, for the first time, the successful on-line coupling of chiral MEKC (CMEKC) to atmospheric pressure photoionization MS (APPI-MS). Four structurally similar neutral test solutes (e.g. benzoin (BNZ) derivatives) were successfully ionized by APPI-MS. The