Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł 795,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(OCH3)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-538-7
Beilstein/REAXYS Number:
2052112
MDL number:
795,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
crystals
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
SMILES string
COC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(13-10-6-3-7-11-13)14(16)12-8-4-2-5-9-12/h2-11,15H,1H3
InChI key
BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Photoinitiator.
Other Notes
remainder benzoin
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 99% | description 97% | description purified by sublimation, ≥99.5% |
| assay 96% | assay 99% | assay 97% | assay ≥99.5% |
| mp 47.5-48.5 °C (lit.) | mp 47.5-48.5 °C (lit.) | mp 59-61 °C (lit.) | mp 134-138 °C (lit.) |
| form crystals | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoin methyl ether
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?