Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
Informacje o tej pozycji
399,00 zł
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
456 mg/kg LD50, oral (Rat), 536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp
60-64 °C
bulk density
810 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay ≥99.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 60-64 °C | mp 56-62 °C (lit.) | mp 66-69 °C | mp 83-87 °C |
| bp 230-250 °C/1013 hPa | bp - | bp 232 °C/1013 hPa | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-bromoanilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8016000100 | 04022536368511 |