Przejdź do
100900
4-Bromoaniline
97%
Synonim(y):
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
108,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
772,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-393-9
Beilstein/REAXYS Number:
742031
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
56-62 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromoaniline can be used as a starting material for the preparation of:
  • Sharpless asymmetric ligands for dihydroxylation of alkenes.
  • Chemical intermediates such as 4-bromophenyl azide , 4-bromonitrosobenzene , N-(4-bromophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide , and ethyl 4-(4-(4-methylphenylsulfonamido)phenyl)butanoate.
It is also used in the surface functionalization of carbon nanotubes via preparation of 4-bromo benzenediazonium derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16230658820714437
description
97%
description
≥99.0% (GC)
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
56-62 °C (lit.)
mp
63-65 °C, 56-62 °C (lit.)
mp
83-87 °C
mp
114-118 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo, chloro
functional group
ketone, bromo
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromoaniline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?