Przejdź do
8.01556
Isobutyraldehyde
for synthesis
Synonim(y):
Isobutyraldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
201-149-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
189 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
165 °C
potency
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-11.0 % (v/v)
bp
63-64.5 °C/1013 mbar
mp
-65.9 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CC(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 452 g/m3
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
685291347880538205
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
-65.9 °C
mp
−65 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801556902004022536368238
801556100004022536368214
801556010004022536368207