Przejdź do
538205
Isobutyraldehyde
dry, 98%
Synonim(y):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-149-6
Beilstein/REAXYS Number:
605330
MDL number:
Assay:
98%
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
66 mmHg ( 4.4 °C)
assay
98%
autoignition temp.
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F, 2 %, 32 °F
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubility
60 g/L at 25 °C
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
General description
Isobutyraldehyde is an α,α-disubstituted aldehyde. It is an important raw material for the manufacture of various industrially important chemicals. It may be produced from CO2 and overexpression of ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase employing genetically engineered strain of Synechococcus elongatus PCC7942. Enantioenriched γ-nitroaldehydes are obtained from the conjugate addition reaction between isobutyraldehyde with nitroalkenes in the presence of chiral organocatalysts.
Application
Isobutyraldehyde may be used in the synthesis of the following compounds:
  • N-cyclohrxyl-α-dimethylaminoisovalerarnide
  • N′-cyclohexyl-N,N-dimethyl-α-dimethylaminoisovaleramidine
  • α-acetoxy-N-cyclohexylisovaleramide
  • acetic anhydride
  • N-cyclohexyl-a-formyloxyisovaleramide
  • cyclic carbonates
  • hydroxypivaldehyde, which is useful for the preparation of neopentyl glycol (NPG)
It may also be employed for the microbial synthesis of isobutanol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W22200324078868529
description
dry, 98%
description
≥98%, FG
description
≥99%
description
analytical standard
assay
98%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥97.0% (GC)
solubility
60 g/L at 25 °C
solubility
60 g/L at 25 °C
solubility
toluene: miscible(lit.), ethanol: miscible(lit.), carbon disulfide: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), water: soluble 11g/100mL at 20 °C(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), acetone: miscible(lit.)
solubility
60 g/L at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
−65 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
bp
63 °C (lit.)
bp
63 °C (lit.)
bp
63 °C (lit.)
bp
63 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyraldehyde
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-11.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-24 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)