Przejdź do
68529
Isobutyraldehyde
analytical standard
Synonim(y):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-149-6
Beilstein/REAXYS Number:
605330
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
66 mmHg ( 4.4 °C)
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
384 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %, 25 °F, 2 %, 32 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.374
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubility
60 g/L at 25 °C
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W222011W222003240788
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyraldehyde
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)