Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł |
Informacje o tej pozycji
165,00 zł
Quality Level
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
410 °C
potency
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-7.5 (23 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/3 hPa
mp
54-57 °C
transition temp
flash point 152 °C
solubility
3740 g/L
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
InChI key
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 97% | assay - | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility 3740 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 54-57 °C | mp 112-114 °C (lit.) | mp - | mp - |
| density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.058 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-butyno-1,4-diol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8015370100 | 04022536367668 |
| 8015370500 | 04022536367675 |