Merck
143707
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
97%
Synonim(y):
2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
Wybierz wielkość
100 G
247,10 zł
247,10 zł
Cena katalogowa353,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
247,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C(Br)=C(Br)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
247,10 zł
Cena katalogowa353,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
112-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC\C(Br)=C(/Br)CO
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h7-8H,1-2H2/b4-3+
Klucz InChI
MELXIJRBKWTTJH-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
  • Synteza i charakterystyka oligomeru bis (trans-2,3-dibromo-4-hydroksy-2-butenylo) tereftalanu jako zielonego inhibitora korozji stali miękkiej w 1 MH 3 PO 4: W pracy omówiono konwersję odpadów PET do oligomeru przy użyciu trans-2,3-dibromo-2-buteno-1,4-diolu, badając jego skuteczność jako inhibitora korozji (Tuama, Indonesian Journal of Chemistry).
  • Zastosowanie bromu i związków bromoorganicznych w syntezie organicznej: Przegląd ten podkreśla rolę trans-2,3-dibromo-2-buteno-1,4-diolu w syntezie organicznej, w szczególności jego użyteczność w reakcjach bromowania w celu syntezy złożonych cząsteczek organicznych (Saikia et al., Chemical Reviews, 2016).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)