Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
600,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
InChI key
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 95% | description 97% | description 98% |
| assay ≥95% | assay 95% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 105-108 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp - | bp 216-256 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) |
| density 1.058 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.534 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.513 (lit.) | refractive index n20/D 1.521 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?